Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

122350010 122350050 122350250
ACRO122350010EA 54.2 EUR InStock
ACRO122350010 ACRO122350050 ACRO122350250
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) 99%
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)


Formel: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354.10 g/mol
Melting Pt: 155…180 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134656
CAS-Nummer: 54-42-2
EINECS: 200-207-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60°C) (vacuum)
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N NaOH) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dried substance)
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge