Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

122920250 122921000
ACRO122920250EA 30.5 EUR InStock
ACRO122920250 ACRO122921000
4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate 98%
4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder


Formel: C₁₂H₁₅NO₂·C₇H₈O₃S
Melting Pt: 225…229 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044709
CAS-Nummer: 83949-32-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 229 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (3 % in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge