Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-1,2-Pentandiol 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

123290500 123292500
ACRO123290500EA 95.4 EUR InStock
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentandiol 96%
(±)-1,2-Pentandiol


Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,971 g/cm³
Flash-Pt: 105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010736
CAS-Nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge