Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hesperidin 97% includes analogeous compounds

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


123460050 123462500
ACRO123460050EA 18.4 EUR InStock
ACRO123460050 ACRO123462500
Hesperidin 97% includes analogeous compounds
Hesperidin


Formel: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610.56 g/mol
Melting Pt: 258…262 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075663
CAS-Nummer: 520-26-3
EINECS: 208-288-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
Heavy metals ≤20 ppm
Additional info residue by calcination: 0.3%
UV spectrophotometry ≥96.0 % (on dry substance)
Volatile matter ≤5.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge