Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 99%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


124921000
ACRO124921000EA 47.7 EUR InStock
ACRO124921000
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 99%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid


Formel: C₁₀H₉NO₃
Melting Pt: 126…129 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005903
CAS-Nummer: 3891-07-4
EINECS: 223-434-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
HPLC ≥98.5 % (on dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge