Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-D-Lactose monohydrate 99.5+% ≤5% beta-isomer

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


125090010 125090020 125090050
ACRO125090010EA 19.4 EUR InStock
ACRO125090010 ACRO125090020 ACRO125090050
α-D-Lactose monohydrate 99.5+% ≤5% beta-isomer
α-D-Lactose monohydrate
Appearance: White to almost white Crystalline powder


Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·H₂O
MW: 360.32 g/mol
Melting Pt: 219 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150747
CAS-Nummer: 5989-81-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.5 % (80°C, 2 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.50 %
Appearance of solution Passes test
Microbial contamination Passes test
Acidity/alkalinity ≤0.4 ml/6g (ml 0.1N NaOH/6g)
Specific optical rotation On dry substance
Absorbance Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..