Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Leucin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


125121000 125125000 125120025
ACRO125121000EA 62.9 EUR InStock
ACRO125121000 ACRO125125000 ACRO125120025
L(+)-Leucin 99%
L(+)-Leucin


Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Melting Pt: 286…288 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.4 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
pH 5.5 to 7.0 (1 % in water)
Specific optical rotation +14.5° to +17.3° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge