Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Lutidin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 144 EUR InStock
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-Lutidin 99%
2,6-Lutidin


Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flash-Pt: 33 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05636
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge