Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Lysin Monohydrochlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


125220010 125221000 125222500 125220050
ACRO125220010EA 171 EUR InStock
ACRO125220010 ACRO125221000 ACRO125222500 ACRO125220050
L(+)-Lysin Monohydrochlorid 99%
L(+)-Lysin Monohydrochlorid


Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65 g/mol
Melting Pt: 263…264 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064564
CAS-Nummer: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.4 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.4° to +22.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (on dried substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge