Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Melamin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 39.5 EUR InStock
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamin 99%
Melamin


Formel: C₃H₆N₆
MW: 126.12 g/mol
Melting Pt: 354 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006055
CAS-Nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge