Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(-)-Menthol 99.5%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 53.8 EUR InStock
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol


Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 41…43 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flash-Pt: 94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge