Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Mercaptopropionsäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 46.8 EUR InStock
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
3-Mercaptopropionsäure 99+%
3-Mercaptopropionsäure


Formel: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 17…19 °C
Dichte: 1.218 g/cm³
Flash-Pt: 124 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004897
CAS-Nummer: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge