Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Pyridinthiol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 19.8 EUR InStock
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Pyridinthiol 98%
2-Pyridinthiol


Formel: C₅H₅NS
MW: 111.17 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 126…130 °C
Flash-Pt: 125 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006285
CAS-Nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge