Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Methoxy-1-butanol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

125790010 125791000
ACRO125790010EA 65.1 EUR InStock
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Methoxy-1-butanol 99%
3-Methoxy-1-butanol


Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flash-Pt: 46 °C
MDL Number: MFCD00002931
CAS-Nummer: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge