Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4'-Methoxypropiophenon 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

126090250 126091000 126090050
ACRO126090250EA 50 EUR InStock
ACRO126090250 ACRO126091000 ACRO126090050
4'-Methoxypropiophenon 99%
4'-Methoxypropiophenon


Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 273…275 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 27…29 °C
Dichte: 1.07 g/cm³
Flash-Pt: 61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009310
CAS-Nummer: 121-97-1
EINECS: 204-512-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Boron (B) ≤0.02 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Peroxides ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..