Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(Methylamino)propannitril 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

126220050 126220500
ACRO126220050EA 29.9 EUR InStock
ACRO126220050 ACRO126220500
3-(Methylamino)propannitril 98%
3-(Methylamino)propionitrile
Appearance: Clear yellow Liquid


Formel: C₄H₈N₂
Siedepunkt: 182…186 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,89 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001954
CAS-Nummer: 693-05-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge