Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-2-buten 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

126490250 126492500
ACRO126490250EA 40.1 EUR InStock
ACRO126490250 ACRO126492500
2-Methyl-2-buten 99+%
2-Methyl-2-buten


Formel: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Siedepunkt: 39
Melting Pt: –134 °C
Dichte: 0.66 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009276
CAS-Nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3 II
Merck Index: 12,00649
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge