Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylchlorformiat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

126530050 126535000 126531000 126530025
ACRO126530050EA 38.4 EUR InStock
ACRO126530050 ACRO126535000 ACRO126531000 ACRO126530025
Methylchlorformiat 99%
Methylchlorformiat


Formel: C₂H₃ClO₂
MW: 94.5 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 1.223 g/cm³
Flash-Pt: 5 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000639
CAS-Nummer: 79-22-1
EINECS: 201-187-3
UN: 1238
ADR: 6.1
Merck Index: 12,06123
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge