4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 28.9 EUR InStock
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Formel: C₁₇H₂₂N₂
Melting Pt: 86…90 °C
Flash-Pt: 178 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008317
CAS-Nummer: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge