Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methylfuran 99% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

126830010 126830050 126832500
ACRO126830010EA 111 EUR InStock
ACRO126830010 ACRO126830050 ACRO126832500
2-Methylfuran 99% stabilisiert
2-Methylfuran


Formel: C₅H₆O
Siedepunkt: 63…66 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –88,7 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flash-Pt: –26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003248
CAS-Nummer: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.01 % hydroquinone

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge