Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methylpiperidin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 32.6 EUR InStock
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Methylpiperidin 99%
4-Methylpiperidin


Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 122 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 4…5 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006005
CAS-Nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge