Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pargyline 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

127530010 127530050
ACRO127530010EA 21.7 EUR InStock
ACRO127530010 ACRO127530050
Pargyline 97%
Pargyline
Appearance: Clear yellow Liquid


Formel: C₁₁H₁₃N
Siedepunkt: 86…88 °C (4 mmHg)
Dichte: 0,94 g/cm³
Flash-Pt: 83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008576
CAS-Nummer: 555-57-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge