Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylsulfon 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 30.8 EUR InStock
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Dimethylsulfon 98%
Dimethylsulfon


Formel: C₂H₆O₂S
Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007566
CAS-Nummer: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge