Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Myrcen 90% tech. stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

128080050 128085000 128080025
ACRO128080050EA 21.5 EUR InStock
ACRO128080050 ACRO128085000 ACRO128080025
Myrcen 90% tech. stabilisiert
Myrcen


Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.795 g/cm³
Flash-Pt: 44 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008908
CAS-Nummer: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
UN: 2319
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.789 to 0.800 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer ≤0.15 % alpha-Tocopherol

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge