Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Naphthoflavon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


128160010 128160050
ACRO128160010EA 27.6 EUR InStock
ACRO128160010 ACRO128160050
α-Naphthoflavon 97%
α-Naphthoflavon


Formel: C₁₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 431 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 155…158 °C
MDL Number: MFCD00004985
CAS-Nummer: 604-59-1
EINECS: 210-071-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥99.50 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge