Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Nitropyridin-N-oxid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 23 EUR InStock
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
4-Nitropyridin-N-oxid 97%
4-Nitropyridin-N-oxid


Formel: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.1 g/mol
Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 159…164 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006206
CAS-Nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge