Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nitroterephthalsäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

129000250 129001000
ACRO129000250EA 82.8 EUR InStock
ACRO129000250 ACRO129001000
Nitroterephthalsäure 99+%
Nitroterephthalsäure


Formel: C₈H₅NO₆
MW: 211.13 g/mol
Melting Pt: 270…272 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007141
CAS-Nummer: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge