Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Octadecylamin 90% tech.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 99.3 EUR InStock
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Octadecylamin 90% tech.
Octadecylamin


Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269.51 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (32 mmHg)
Melting Pt: 50…60 °C
Flash-Pt: 148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008159
CAS-Nummer: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge