Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Palmitinsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 53.6 EUR InStock
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
Palmitinsäure 98%
Palmitinsäure


Formel: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Siedepunkt: 351.5 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 59…63 °C
Flash-Pt: 206 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002747
CAS-Nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge