Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Methylphenaziniummethylsulfat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

130160010 130160100 130160250
ACRO130160010EA 75.2 EUR InStock
ACRO130160010 ACRO130160100 ACRO130160250
5-Methylphenaziniummethylsulfat 98%
5-Methylphenazinium methyl sulphate


Formel: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Melting Pt: 158…160 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00011923
CAS-Nummer: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark yellow to khaki to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 % (0.01g/l H2O, 1cm cell, lambda max 387.5 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge