Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Phenyl-2-propanol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

130830050 130830250 130831000
ACRO130830050EA 24.8 EUR InStock
ACRO130830050 ACRO130830250 ACRO130831000
2-Phenyl-2-propanol 99%
2-Phenyl-2-propanol


Formel: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
MW: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 32…34 °C
Dichte: 0.973 g/cm³
Flash-Pt: 88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004456
CAS-Nummer: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&vid=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 335 nm A: ≤1.0
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge