Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trichlor(phenyl)silan 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

131000100 131002500 131000010
ACRO131000100EA 21.2 EUR InStock
ACRO131000100 ACRO131002500 ACRO131000010
Trichlor(phenyl)silan 95%
Trichlor(phenyl)silan


Formel: C₆H₅Cl₃Si
MW: 211.55 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.321 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000479
CAS-Nummer: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..