Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phthalid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

131090050 131091000 131095000
ACRO131090050EA 20.6 EUR InStock
ACRO131090050 ACRO131091000 ACRO131095000
Phthalid 99%
Phthalid


Formel: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 70…73 °C
Flash-Pt: 152 °C
MDL Number: MFCD00005906
CAS-Nummer: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge