Phthaloyldichlorid 90% remainder mainly phthalic acid
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
131110050
ACRO131110050EA 22.8 EUR InStock
ACRO131110050
Phthaloyldichlorid 90% remainder mainly phthalic acid
Phthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 269…271 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1,4 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000666
CAS-Nummer: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5674 to 1.5694 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge