Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Picolylchlorid Hydrochlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

131190250 131190050
ACRO131190250EA 151 EUR InStock
ACRO131190250 ACRO131190050
3-Picolylchlorid Hydrochlorid 99%
3-Picolylchlorid Hydrochlorid


Formel: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Melting Pt: 137…143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012818
CAS-Nummer: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge