Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(1R)-(+)-α-Pinen 98%, 80% ee

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 73.5 EUR InStock
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pinen 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pinen


Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 155
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: 33
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001346
CAS-Nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge