1,3-Propandiol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
131400010 131402500 131400025 131400100
ACRO131400010EA 230 EUR InStock
ACRO131400010 ACRO131402500 ACRO131400025 ACRO131400100
1,3-Propandiol 98%
1,3-Propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 1,052 g/cm³
Flash-Pt: 140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge