Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propargylalkohol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 30.9 EUR InStock
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Propargylalkohol 99%
Propargylalkohol


Formel: C₃H₄O
MW: 56.06 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0.949 g/cm³
Flash-Pt: 34 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002912
CAS-Nummer: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07993
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge