Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propargylamin Hydrochlorid 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

131470010 131470100
ACRO131470010EA 39.6 EUR InStock
ACRO131470010 ACRO131470100
Propargylamin Hydrochlorid 95%
Propargylamin Hydrochlorid


Formel: C₃H₆ClN
Melting Pt: 175…182 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012907
CAS-Nummer: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 182 °C
Titration Argentometric 94 to 106 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge