Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

132121000 132120250 132125000
ACRO132121000EA 59.5 EUR InStock
ACRO132121000 ACRO132120250 ACRO132125000
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure 98%
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure


Formel: C₅H₇NO₃
Melting Pt: 152…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005272
CAS-Nummer: 98-79-3
EINECS: 202-700-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=10, 1N NaOH) (on dry substance)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge