Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-3-Chinuclidinol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

132240050 132240250
ACRO132240050EA 33.3 EUR InStock
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-3-Chinuclidinol 99%
(±)-3-Chinuclidinol


Formel: C₇H₁₃NO
Melting Pt: 217…224 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151326
CAS-Nummer: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08266
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge