Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Riboflavin (Vitamin B2) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


132350250 132351000 132355000
ACRO132350250EA 39.6 EUR InStock
ACRO132350250 ACRO132351000 ACRO132355000
Riboflavin (Vitamin B2) 98%
Riboflavin (Vitamin B2)


Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
Melting Pt: 290 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005022
CAS-Nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Additional info lumiflavine: passes test
UV spectrophotometry (A (1%/1 cm) 328, on dried substance)
Ratio of Absorbances 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Specific optical rotation -115° to -135° (20°C, 589 nm) (c=0.5, 0.05 M NaOH) (within 30 min., on dried substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..