Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sebacinsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 124 EUR InStock
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Sebacinsäure 98%
Sebacinsäure


Formel: C₁₀H₁₈O₄
Siedepunkt: 294,4 °C (100 mmHg)
Melting Pt: 131…134 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge