Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Methylindol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 145 EUR InStock
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Methylindol 99%
6-Methylindol


Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 112 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 30…31 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge