2-Methyl-2-nitro-1,3-propandiol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
134800050
ACRO134800050EA 63.8 EUR InStock
ACRO134800050
2-Methyl-2-nitro-1,3-propandiol 99%
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol
Formel: C₄H₉NO₄
MW: 135.12 g/mol
Siedepunkt: 324
Melting Pt: 147…149 °C
MDL Number: MFCD00024812
CAS-Nummer: 77-49-6
EINECS: 201-031-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge