Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(-)-Weinsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

137860250 137861000 137862500 137860010
ACRO137860250EA 55 EUR InStock
ACRO137860250 ACRO137861000 ACRO137862500 ACRO137860010
D(-)-Weinsäure 99%
D(-)-Weinsäure


Formel: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Siedepunkt: 356
Melting Pt: 166…170 °C
Flash-Pt: 210
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004238
CAS-Nummer: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 171 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -11.0° to -13.0° (20 °C, 589 nm) (c=20, water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge