Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

137930050 137930250
ACRO137930050EA 12.8 EUR InStock
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate


Formel: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06408008
CAS-Nummer: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge