Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrachlor-o-benzochinon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

137990050 137990250
ACRO137990050EA 58.6 EUR InStock
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetrachlor-o-benzochinon 97%
Tetrachlor-o-benzochinon


Formel: C₆Cl₄O₂
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 125…129 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001646
CAS-Nummer: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge