Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Disulfiram 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 19.2 EUR InStock
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Disulfiram 97%
Disulfiram


Formel: C₁₀H₂₀N₂S₄
Siedepunkt: 117 °C (23hPa)
Melting Pt: 70…74 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009048
CAS-Nummer: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge