Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetramethylammoniumchlorid 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 33.5 EUR InStock
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Tetramethylammoniumchlorid 98+%
Tetramethylammoniumchlorid


Formel: (CH₃)₄NCl
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge